missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Des(isobutyraldehyde) Pyflubumide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyflubumide-des(2-methyl-1oxopropyl) |
| CAS | 926914-68-3 |
| Molekylformel | C21 H25 F6 N3 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,3,5-trimethyl-N-[3-(2-methylpropyl)-4-[2,2,2-trifluoro-1-methoxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-, 1,3,5-Trimethyl-N-[3-(2-methylpropyl)-4-[2,2,2-trifluoro-1-methoxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-1H-pyrazole-4-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25F6N3O2/c1-11(2)9-14-10-15(28-18(31)17-12(3)29-30(5)13(17)4)7-8-16(14)19(32-6,20(22,23)24)21(25,26)27/h7-8,10-11H,9H2,1-6H3,(H,28,31) |
| LEDER | COC(c1ccc(NC(=O)c2c(C)nn(C)c2C)cc1CC(C)C)(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | N-[4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxypropan-2-yl)-3-(2-methylpropyl)phenyl]-1,3,5-trimethylpyrazole-4-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 465.43 |
| Formel vikt | 465.1851 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?