Läs mer
N-des-succinyl-N-Boc-O-desethyl Sacubitril, TRC
Produktkod. 30338202
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30338202 1 g
1 options
Produktkod. 30338202 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4129651G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-methylpentanoic Acid
CAS 1012341-50-2
Molekylformel C23H29NO4
Kvantitet 1 g
Synonym (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-methylpentanoic Acid, (alphaR,gammaS)-gamma-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-alpha-methyl[1,1'-biphenyl]-4-pentanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C23H29NO4/c1-16(21(25)26)14-20(24-22(27)28-23(2,3)4)15-17-10-12-19(13-11-17)18-8-6-5-7-9-18/h5-13,16,20H,14-15H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t16-,20+/m1/s1
LEDER C[C@H](C[C@@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
IUPAC-namn (2R,4S)-2-methyl-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-(4-phenylphenyl)pentanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 383.48
Formel vikt 383.2097