missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-des-succinyl-Sacubitril hydrochloride, TRC

Produktkod. 30136938
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136938 1 g
30135456 5 g
30007058 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136938 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6015401G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 149690-12-0
Molekylformel C20 H25 N O2 . H Cl
Synonym (2R,4S)-4-Amino-5-(biphenyl-4-yl)-2-methylpentanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride∣(αR,γS)-γ-Amino-α-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-pentanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride∣[S-(R*,S*)]-γ-Amino-α-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-pentanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride∣Ethyl (2R,4S)-5-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-4-amino-2-methylpentanoate Hydrochloride

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2R,4S)-4-Amino-5-(biphenyl-4-yl)-2-methylpentanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride
Kvantitet 1 g
Frakt skick Room Temperature
Formel vikt 347.17
MDL-nummer MFCD27955986
Molekylvikt (g/mol) 347.88
InChI-nyckel MYJTZLYRAWUSLB-WSCVZUBPSA-N
LEDER Cl.CCOC(=O)[C@H](C)C[C@H](N)CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn ethyl (2R,4S)-4-amino-5-{[1,1'-biphenyl]-4-yl}-2-methylpentanoate hydrochloride
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.