missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Des-tetrahydrofuran N-(6,7-Dimethoxy-4,4a-dihydroquinazolin-4-amine) Alfuzosin, TRC

Produktkod. 30364591
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364591 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30364591 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD297955100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N2-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)amino]propyl]-6,7-dimethoxy-N2-methylquinazoline-2,4-diamine
CAS 928780-95-4
Molekylformel C24 H30 N8 O4
Kvantitet 100 mg
Synonym 2,4-Quinazolinediamine, N2-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)amino]propyl]-6,7-dimethoxy-N2-methyl-
InChI formel InChI=1S/C24H30N8O4/c1-32(24-29-16-12-20(36-5)18(34-3)10-14(16)22(26)31-24)8-6-7-27-23-28-15-11-19(35-4)17(33-2)9-13(15)21(25)30-23/h9-12H,6-8H2,1-5H3,(H2,26,29,31)(H3,25,27,28,30)
LEDER COc1cc2nc(NCCCN(C)c3nc(N)c4cc(OC)c(OC)cc4n3)nc(N)c2cc1OC
IUPAC-namn 2-N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-methylamino]propyl]-6,7-dimethoxyquinazoline-2,4-diamine
Molekylvikt (g/mol) 494.546
Formel vikt 494.239
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.