missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Desacetyl 5-Azido Oseltamivir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desacetyl 5-Azido Oseltamivir |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H24N4O3/c1-4-10(5-2)21-12-8-9(14(19)20-6-3)7-11(13(12)15)17-18-16/h8,10-13H,4-7,15H2,1-3H3/t11-,12+,13+/m0/s1 |
| Formel vikt | 296.1848 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?