Läs mer
N-Desacetyl-N-formyl Apremilast, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desacetyl-N-formyl Apremilast |
| CAS | 2077897-94-8 |
| Molekylformel | C21 H22 N2 O7 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Formamide, N-[2-[(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]- (ACI), N-[2-[(1S)-1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]formamide (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22N2O7S/c1-4-30-18-10-13(8-9-17(18)29-2)16(11-31(3,27)28)23-20(25)14-6-5-7-15(22-12-24)19(14)21(23)26/h5-10,12,16H,4,11H2,1-3H3,(H,22,24)/t16-/m1/s1 |
| LEDER | CCOc1cc(ccc1OC)[C@@H](CS(=O)(=O)C)N2C(=O)c3cccc(NC=O)c3C2=O |
| IUPAC-namn | N-[2-[(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-methylsulfonylethyl]-1,3-dioxoisoindol-4-yl]formamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 446.474 |
| Formel vikt | 446.115 |