Läs mer
N-Desacetyl Thiocolchicoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desacetyl Thiocolchicoside |
| CAS | 177991-81-0 |
| Molekylformel | C25H31NO9S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (S)-7-Amino-1,2-dimethoxy-10-(methylthio)-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6,7-dihydrobenzo[a]heptalen-9(5H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C25H31NO9S/c1-32-23-16(34-25-22(31)21(30)20(29)17(10-27)35-25)8-11-4-6-14(26)13-9-15(28)18(36-3)7-5-12(13)19(11)24(23)33-2/h5,7-9,14,17,20-22,25,27,29-31H,4,6,10,26H2,1-3H3/t14-,17+,20+,21-,22+,25+/m0/s1 |
| LEDER | COc1c(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc3CC[C@H](N)C4=CC(=O)C(=CC=C4c3c1OC)SC |
| Molekylvikt (g/mol) | 521.58 |
| Formel vikt | 521.172 |