missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Desbutyl Bupivacaine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide |
| CAS | 15883-20-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 H20 N2 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide, Mepivacaine Imp. B (EP), Bupivacaine Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12/h5-7,12,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17) |
| LEDER | Cc1cccc(C)c1NC(=O)C2CCCCN2 |
| IUPAC-namn | N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.32 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?