Läs mer
N-Descarboxymethyl-N-carboxyethyl Lacosamide (Impurity), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (2R)-3-Methoxy-2-[(1-oxopropyl)amino]-N-(phenylmethyl)propanamide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O3/c1-3-13(17)16-12(10-19-2)14(18)15-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,3,9-10H2,1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)/t12-/m1/s1 |
| Formel vikt | 264.147 |