Läs mer
N-Deschlorobenzoyl Indomethacin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO3/c1-7-9(6-12(14)15)10-5-8(16-2)3-4-11(10)13-7/h3-5,13H,6H2,1-2H3,(H,14,15) |
| Formel vikt | 219.0895 |