Läs mer
N-desetyl acetildenafil, TRC
Produktkod. 30138426
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138426 10 mg
30135228 2.5 mg
30008008 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138426 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28882010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147676-55-9
Molekylformel C23 H30 N6 O3
Molekylvikt (g/mol) 438.52
Synonym Acetildenafil-N-desethyl, 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-(1-piperazinylacetyl)phenyl]-1,4-dihydro-1-methyl-3-propyl- (9CI), 5-[2-Ethoxy-5-[2-(1-piperazinyl)acetyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-Ethoxy-5-(1-piperazinylacetyl)phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
IUPAC-namn 5-[2-etoxi-5-(2-piperazin-1-ylacetyl)fenyl]-1-metyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
LEDER CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)CN4CCNCC4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desethyl Acetildenafil
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H30N6O3/c1-4-6-17-20-21(28(3)27-17)23(31)26-22(25-20)16-13-15(7-8-19(16)32-5-2)18(30)14-29-11-9-24-10-12-29/h7-8,13,24H,4-6,9-12,14H2,1-3H3,(H,25,26,31)
Formel vikt 438.2379