missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Desethyl Amodiaquine-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desethyl Amodiaquine-d5 |
| CAS | 1173023-19-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18H13D5ClN3O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(ethyl-d5-amino)methyl]phenol, Monodesethylamodiaquine-d5, Desethylamodiaquine-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18ClN3O/c1-2-20-11-12-9-14(4-6-18(12)23)22-16-7-8-21-17-10-13(19)3-5-15(16)17/h3-10,20,23H,2,11H2,1H3,(H,21,22)/i1D3,2D2 |
| LEDER | OC(C(CNC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=C1)=CC=C1NC2=CC=NC3=C2C=CC(Cl)=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.84 |
| Procent renhet | >95 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?