Läs mer
N-desetylamodiaquin hydroklorid, TRC
Produktkod. 17953335
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17953335 50 mg
17950375 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17953335 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28882650MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79049-30-2
Molekylformel C18 H18 Cl N3 O . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 400.73
Synonym Monodesethylamodiaquine dihydrochloride, Phenol, 4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(ethylamino)methyl]-, hydrochloride (1:2), Phenol, 4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(ethylamino)methyl]-, dihydrochloride (9CI), o-Cresol, 4-(7-chloro-4-quinolylamino)-α-ethylamino-, dihydrochloride (5CI), 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(ethylamino)methyl]phenol dihydrochloride, Desethylamodiaquine dihydrochloride, N-Desethylamodiaquine dihydrochloride
IUPAC-namn 4-[(7-klorokinin-4-yl)amino]-2-(etylaminometyl)fenol; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.CCNCc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desethylamodiaquine dihydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18ClN3O.2ClH/c1-2-20-11-12-9-14(4-6-18(12)23)22-16-7-8-21-17-10-13(19)3-5-15(16)17;;/h3-10,20,23H,2,11H2,1H3,(H,21,22);2*1H
Formel vikt 399.0672
Procent renhet >95%