Läs mer
N-Desethyl Etifoxine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desethyl Etifoxine |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Desethyl Etifoxine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13ClN2O/c1-15(10-5-3-2-4-6-10)12-9-11(16)7-8-13(12)18-14(17)19-15/h2-9H,1H3,(H2,17,18) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 272.0716 |