Läs mer
N-Desethyl Milnacipran-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desethyl Milnacipran-d5 |
| CAS | 1217609-30-7 |
| Molekylformel | C13 H13 D5 N2 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-Desethyl Milnacipran D5 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O/c1-2-15-12(16)13(8-11(13)9-14)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9,14H2,1H3,(H,15,16)/t11-,13+/m1/s1/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N=C(O)[C@@]1(C[C@@H]1CN)c2ccccc2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.33 |