missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Desethyl N-Methyl Rivastigmine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desethyl N-Methyl Rivastigmine |
| CAS | 1230021-28-9 |
| Molekylformel | C13H20N2O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N,N-Ddimethyl-carbamic Acid 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Ester, Rivastigmine EP Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O2/c1-10(14(2)3)11-7-6-8-12(9-11)17-13(16)15(4)5/h6-10H,1-5H3/t10-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](N(C)C)c1cccc(OC(=O)N(C)C)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.32 |
| Formel vikt | 236.1525 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?