Läs mer
N-desethyl-N-(tert-butyl)-Terbuthylazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(tert-butylamino)chloro-s-triazine |
| CAS | 39605-42-0 |
| Molekylformel | C11H20ClN5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Bis(tert-butylamino)chloro-s-triazine, 6-Chloro-N2,N4-bis(1,1-dimethylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,4-Bis(tert-butylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine, 6-Chloro-N,N'-bis(1,1-dimethylethyl)- 1,3,5-Triazine-2,4-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20ClN5/c1-10(2,3)16-8-13-7(12)14-9(15-8)17-11(4,5)6/h1-6H3,(H2,13,14,15,16,17) |
| LEDER | ClC1=NC(NC(C)(C)C)=NC(NC(C)(C)C)=N1 |
| IUPAC-namn | N2,N4-di-tert-butyl-6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.76 |
| Formel vikt | 257.14 |