missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Desethyl Pirimiphos-methyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pirimiphos-methyl-N-desethyl |
| CAS | 67018-59-1 |
| Molekylformel | C9 H16 N3 O3 P S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-Deethylpirimiphos methyl |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16N3O3PS/c1-5-10-9-11-7(2)6-8(12-9)15-16(17,13-3)14-4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,11,12) |
| LEDER | CCNc1nc(C)cc(OP(=S)(OC)OC)n1 |
| IUPAC-namn | 4-dimethoxyphosphinothioyloxy-N-ethyl-6-methylpyrimidin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.28 |
| Formel vikt | 277.065 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?