Läs mer
N-Desethyl Vardenafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desethylvardenafil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28N6O4S/c1-4-6-18-23-14(3)19-21(28)24-20(25-27(18)19)16-13-15(7-8-17(16)31-5-2)32(29,30)26-11-9-22-10-12-26/h7-8,13,22H,4-6,9-12H2,1-3H3,(H,24,25,28) |
| Formel vikt | 460.1893 |
| Procent renhet | >95% |