Läs mer
N-Deshydroxy Ciclopirox, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Cyclohexyl-4-methylpyridin-2(1H)-one |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO/c1-9-7-11(13-12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 191.131 |
| Procent renhet | >95% |