Läs mer
N-Deshydroxyethyl Dasatinib-d8, TRC
Produktkod. 17987169
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17987169 10 mg
17999379 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17987169 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29000210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1189998-96-6
Molekylformel C21 D8 H15 Cl N6 O S
Molekylvikt (g/mol) 451.01
Synonym N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[[2-methyl-6-(1-piperazinyl-d8)-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolecarboxamide, Dasatinib Metabolite M4-d8
IUPAC-namn N-(2-chloro-6-methyl-phenyl)-2-[[2-methyl-6-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl)pyrimidin-4-yl]methyl]thiazole-5-carboxamide
LEDER [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c2cc(Cc3ncc(s3)C(=O)Nc4c(C)cccc4Cl)nc(C)n2)C1([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Deshydroxyethyl Dasatinib piperazinyl-d8
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23ClN6OS/c1-13-4-3-5-16(22)20(13)27-21(29)17-12-24-19(30-17)11-15-10-18(26-14(2)25-15)28-8-6-23-7-9-28/h3-5,10,12,23H,6-9,11H2,1-2H3,(H,27,29)/i6D2,7D2,8D2,9D2
Formel vikt 450.1845