Läs mer
N-Desiminoetyl,-N-(4-nitrobenzyloxikarbonyl) Panipenem 4-nitrobensylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desiminoethyl,-N-(4-nitrobenzyloxycarbonyl) Panipenem 4-Nitrobenzyl Ester |
| CAS | 87680-47-5 |
| Molekylformel | C28H28N4O10S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4-Nitrobenzyl 6-((R)-1-Hydroxyethyl)-3-(((S)-1-(((4-nitrobenzyl)oxy)carbonyl)pyrrolidin-3-yl)thio)-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C28H28N4O10S/c1-16(33)24-22-12-23(25(30(22)26(24)34)27(35)41-14-17-2-6-19(7-3-17)31(37)38)43-21-10-11-29(13-21)28(36)42-15-18-4-8-20(9-5-18)32(39)40/h2-9,16,21-22,24,33H,10-15H2,1H3/t16-,21+,22?,24?/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](O)C1C2CC(=C(N2C1=O)C(=O)OCc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])S[C@H]4CCN(C4)C(=O)OCc5ccc(cc5)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (4-nitrofenyl)metyl 6-[(1R)-1-hydroxyetyl]-3-[(3S)-1-[(4-nitrofenyl)metoxykarbonyl]pyrrolidin-3-yl]sulfanyl-7-oxo-1-azabicyklo[3.2.0]hept-2-en-2-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 612.61 |
| Formel vikt | 612.1526 |