missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Desisopropyl Metoprolol-d5, TRC

Produktkod. 30367831
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367831 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30367831 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29024225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Desisopropyl Metoprolol-d5
CAS 1794979-77-3
Molekylformel C12H14D5NO3
Kvantitet 25 mg
Synonym 1-Amino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol-d5, H 98/52-d5
InChI formel InChI=1S/C12H19NO3/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,14H,6-9,13H2,1H3/i8D2,9D2,11D
LEDER NC([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])OC1=CC=C(C=C1)CCOC
IUPAC-namn 1-amino-3-(4-(2-methoxyethyl)phenoxy)propan-1,1,2,3,3-d5-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 230.31
Formel vikt 230.17
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.