Läs mer
N-desisopropylmetoprolol, TRC
Produktkod. 30352033
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30352033 100 mg
30363275 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30352033 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD290240100MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74027-60-4
Molekylformel C12 H19 N O3
Molekylvikt (g/mol) 225.28
Synonym 2-Propanol, 1-amino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-, N-Desisopropylmetoprolol
IUPAC-namn 1-amino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
LEDER COCCc1ccc(OCC(O)CN)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desisopropylmetoprolol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H19NO3/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,14H,6-9,13H2,1H3
Formel vikt 225.1365