Läs mer
N-Desisopropyl N-Chlorophenylchlorguanide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-bis(4-chlorophenyl)biguanide hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13Cl2N5.ClH/c15-9-1-5-11(6-2-9)19-13(17)21-14(18)20-12-7-3-10(16)4-8-12;/h1-8H,(H5,17,18,19,20,21);1H |
| Formel vikt | 357.0315 |
| Procent renhet | >95% |