Läs mer
N-Desisopropylmetoprolol (1-amino-3-[4-(2-metoxietyl)fenoxi]-2-propanol), Mikromol™
Produktkod. 17961286
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17961286 25 mg
1 options
Produktkod. 17961286 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0027.340025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-Desisopropylmetoprolol (1-Amino-3-[4-(2-metoxietyl)fenoxi]-2-propanol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desisopropylmetoprolol
CAS 74027-60-4
Analyt- eller komponentnamn N-Desisopropylmetoprolol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H19 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Propanol, 1-amino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-, N-Desisopropylmetoprolol
InChI formel InChI=1S/C12H19NO3/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,14H,6-9,13H2,1H3
LEDER COCCc1ccc(OCC(O)CN)cc1
IUPAC-namn 1-amino-3-[4-(2-metoxyetyl)fenoxi]propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 225.28
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 225,1365 g/mol