Läs mer
N-Desmethyl 3-Hydroxy Mepivacaine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl 3-Hydroxy Mepivacaine |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O2/c1-9-6-7-12(17)10(2)13(9)16-14(18)11-5-3-4-8-15-11/h6-7,11,15,17H,3-5,8H2,1-2H3,(H,16,18) |
| Formel vikt | 248.1525 |