Läs mer
N-Desmetyl-4-hydroxy Tamoxifen beta-D-glucuronid (E/Z-blandning), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl-4-hydroxy Tamoxifen beta-D-Glucuronide (E,Z mixture) |
| CAS | 152764-52-8 |
| Molekylformel | C31 H35 N O8 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-[1-[4-[2-(Methylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, (E/Z)-Endoxifen Glucuronide |
| InChI formel | InChI=1S/C31H35NO8/c1-3-24(19-7-5-4-6-8-19)25(20-9-13-22(14-10-20)38-18-17-32-2)21-11-15-23(16-12-21)39-31-28(35)26(33)27(34)29(40-31)30(36)37/h4-16,26-29,31-35H,3,17-18H2,1-2H3,(H,36,37)/t26-,27-,28+,29-,31+/m0/s1 |
| LEDER | CCC(=C(c1ccc(OCCNC)cc1)c2ccc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)cc2)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[4-[1-[4-[2-(metylamino)etoxy]fenyl]-2-fenyl-men-1-enyl]fenoxi]tetrahydropyran-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 549.61 |
| Formel vikt | 549.2363 |