missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Desmethyl-4’-hydroxy Tamoxifen, TRC

Produktkod. 30365722
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365722 25 mg
30353671 5 mg
30359139 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30365722 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29204125MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 170171-12-7
Molekylformel C25H27NO2
Molekylvikt (g/mol) 373.49
LEDER CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCCNC)cc2)\c3ccc(O)cc3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Desmethyl-4'-hydroxy Tamoxifen
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C25H27NO2/c1-3-24(19-9-13-22(27)14-10-19)25(20-7-5-4-6-8-20)21-11-15-23(16-12-21)28-18-17-26-2/h4-16,26-27H,3,17-18H2,1-2H3/b25-24-
Formel vikt 373.2042
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.