Läs mer
N-desmetyl-6-O-metylerytromycin (9E)-oxim, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl-6-O-methylerythromycin A (9E)-Oxime |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H68N2O13/c1-14-25-37(10,44)30(41)20(4)27(39-45)18(2)16-36(9,47-13)32(52-34-28(40)24(38-11)15-19(3)48-34)21(5)29(22(6)33(43)50-25)51-26-17-35(8,46-12)31(42)23(7)49-26/h18-26,28-32,34,38,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/b39-27+/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1 |
| Formel vikt | 748.4721 |