missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Desmethyl Apalutamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Apalutamide |
| CAS | 1332391-11-3 |
| Molekylformel | C20 H13 F4 N5 O2 S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-[7-[6-Cyano-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]-8-oxo-6-thioxo-5,7-diazaspiro[3.4]oct-5-yl]-2-fluoro-benzamide, 4-[7-[6-Cyano-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-8-oxo-6-thioxo-5,7-diazaspiro[3.4]octan-5-yl]-2-fluorobenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13F4N5O2S/c21-14-7-10(2-3-12(14)16(26)30)29-18(32)28(17(31)19(29)4-1-5-19)11-6-13(20(22,23)24)15(8-25)27-9-11/h2-3,6-7,9H,1,4-5H2,(H2,26,30) |
| LEDER | NC(=O)c1ccc(cc1F)N2C(=S)N(C(=O)C23CCC3)c4cnc(C#N)c(c4)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-[7-[6-cyano-5-(trifluoromethyl)-3-pyridyl]-8-oxo-6-thioxo-5,7-diazaspiro[3.4]octan-5-yl]-2-fluoro-benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 463.41 |
| Formel vikt | 463.0726 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?