Läs mer
N-desmetylasenapin-d4 hydroklorid, TRC
Produktkod. 30367221
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367221 10 mg
30363699 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30367221 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29074210MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1246820-54-1
Molekylformel C16H11D4Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 312.23
Synonym (3aR,12bR)-rel-5-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole-d4 Hydrochloride
LEDER ClC1=CC2=C(C=C1)OC3=C(C=CC=C3)[C@@]4([H])[C@@]2([H])C([2H])([2H])NC4([2H])[2H].Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desmethyl Asenapine-d4 Hydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14ClNO.ClH/c17-10-5-6-16-12(7-10)14-9-18-8-13(14)11-3-1-2-4-15(11)19-16;/h1-7,13-14,18H,8-9H2;1H/t13-,14-;/m0./s1/i8D2,9D2;