Läs mer
N-Desmethyl Asenapine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-desmethyl Asenapine hydrochloride |
| CAS | 1170701-78-6 |
| Molekylformel | C16 H14 Cl N O . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1H-Dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole, 5-chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), (3aR,12bR)-rel- (ACI), rel-(3aR,12bR)-5-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole hydrochloride, N-Desmethylasenapine hydrochloride, trans-5-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14ClNO.ClH/c17-10-5-6-16-12(7-10)14-9-18-8-13(14)11-3-1-2-4-15(11)19-16;/h1-7,13-14,18H,8-9H2;1H/t13-,14-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.Clc1ccc2Oc3ccccc3[C@H]4CNC[C@@H]4c2c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.2 |
| Formel vikt | 307.0531 |