Läs mer
N-desmetylazatadin, TRC
Produktkod. 17953165
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17953165 10 mg -
17953275 2.5 mg 2.5mg
17953465 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17953165 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29094010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 38092-95-4
Molekylformel C19 H20 N2
Molekylvikt (g/mol) 276.3755
Synonym 6,11-Dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
IUPAC-namn 11-piperidin-4-yliden-5,6-dihydrobenzo[1,2]cykloepta[2,4-b]pyridin
LEDER C1CC(=C2c3ccccc3CCc4cccnc24)CCN1
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Desmethyl Azatadine
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H20N2/c1-2-6-17-14(4-1)7-8-16-5-3-11-21-19(16)18(17)15-9-12-20-13-10-15/h1-6,11,20H,7-10,12-13H2
Formel vikt 276.1626