Läs mer
N-desmetylazelastin, TRC
Produktkod. 30366585
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366585 10 mg
30350739 5 mg
30350278 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30366585 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29095010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 47491-38-3
Molekylformel C21 H22 Cl N3 O
Molekylvikt (g/mol) 367.87
Synonym 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1H-azepin-4-yl)-, 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1H-azepin-4-yl)-1(2H)-phthalazinone, Demethylazelastine, Desmethylazelastine, N-Desmethyl Azelastine, N-Desmethylazelastine
IUPAC-namn 2-(azepan-4-yl)-4-[(4-klorofenyl)metyl]ftalazin-1-on
LEDER Clc1ccc(CC2=NN(C3CCCNCC3)C(=O)c4ccccc24)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desmethyl Azelastine
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H22ClN3O/c22-16-9-7-15(8-10-16)14-20-18-5-1-2-6-19(18)21(26)25(24-20)17-4-3-12-23-13-11-17/h1-2,5-10,17,23H,3-4,11-14H2
Formel vikt 367.1451