missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Desmethyl Azithromycin B, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Azithromycin B |
| CAS | 857078-26-3 |
| Molekylformel | C37H70N2O11 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | (2R,3R,4S,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-alpha-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-4,10-dihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-beta-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, N-Desmethyl azithromycin B |
| InChI formel | InChI=1S/C37H70N2O11/c1-14-27-21(4)29(40)24(7)38-18-19(2)16-36(9,44)33(50-35-30(41)26(39(11)12)15-20(3)46-35)22(5)31(23(6)34(43)48-27)49-28-17-37(10,45-13)32(42)25(8)47-28/h19-33,35,38,40-42,44H,14-18H2,1-13H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,29+,30-,31+,32+,33-,35+,36-,37-/m1/s1 |
| LEDER | O([C@H]1[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](N(C)C)C[C@@H](C)O2)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](CC)OC(=O)[C@@H]1C)[C@H]3C[C@](OC)(C)[C@@H](O)[C@H](C)O3 |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-(((2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-ethyl-4,10-dihydroxy-13-(((2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 718.95 |
| Formel vikt | 718.5 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?