Läs mer
N-desmetylklaritromycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Clarithromycin |
| CAS | 101666-68-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C37 H67 N O13 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3''-N-Demethyl-6-O-methylerythromycin A, N-Desmethyl Clarithromycin |
| InChI formel | InChI=1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,44)30(41)20(4)27(39)18(2)16-36(9,46-13)32(51-34-28(40)24(38-11)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-35(8,45-12)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,38,40-42,44H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H](NC)[C@H]3O)[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)OC |
| IUPAC-namn | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-14-etyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-metoxi-4,6-dimetyloxan-2-yl]oxy-6-[(2S,3R,4S,6R)-3-hydroxy-6-metyl-4-(metylamino)oxan-2-yl]oxy-7-metoxy-3,5,7,9,11,13-hexametyl-oxacyklotetradecane-2,10-di |
| Molekylvikt (g/mol) | 733.93 |
| Visa mer |