Läs mer
N-Desmetylklobazam-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Clobazam-d5 |
| CAS | 129973-75-7 |
| Molekylformel | C15 2H5 H6 Cl N2 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-Desmethylclobazam-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-13(8-10)18(11-4-2-1-3-5-11)15(20)9-14(19)17-12/h1-8H,9H2,(H,17,19)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(N2C(=O)CC(=O)Nc3ccc(Cl)cc23)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 7-klor-5-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenyl)-1H-1,5-bensodiazepin-2,4-dion |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.74 |
| Formel vikt | 291.0823 |