Läs mer
N-Desmethyl Clobazam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethylclobazam |
| CAS | 22316-55-8 |
| Molekylformel | C15 H11 Cl N2 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 8-chloro-1-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione, 7-Chloro-5-phenyl-1,2,4,5-tetrahydro-3H-1,5-benzodiazepine-2,4-dione, Clofazin, Demethylclobazam, Desmethylclobazam, N-Demethylclobazam, N-Desmethylclobazam, Norclobazam, Clobazam Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-13(8-10)18(11-4-2-1-3-5-11)15(20)9-14(19)17-12/h1-8H,9H2,(H,17,19) |
| LEDER | Clc1ccc2NC(=O)CC(=O)N(c3ccccc3)c2c1 |
| IUPAC-namn | 7-chloro-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.71 |
| Formel vikt | 286.0509 |