Läs mer
N-Desmethyl Clotiazepam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Clotiazepam |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13ClN2OS/c1-2-9-7-11-14(10-5-3-4-6-12(10)16)17-8-13(19)18-15(11)20-9/h3-7H,2,8H2,1H3,(H,18,19) |
| Formel vikt | 304.0437 |