Läs mer
N-desmetylklozapin, TRC
Produktkod. 17914385
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17914385 25 mg
17970935 5 mg
17993115 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17914385 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29200025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6104-71-8
Molekylformel C17 H17 Cl N4
Molekylvikt (g/mol) 312.8
Synonym 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Clozapine Imp. C (EP), Desmethylclozapine, Norclozapine, 8-Chloro-11-(1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, ACP 104, Demethylclozapine, N-Demethylclozapine, N-Desmethylclozapine, Clozapine-desmethyl
IUPAC-namn 3-kloro-6-piperazin-1-yl-11H-benzo[b][1,4]bensodiazepin
LEDER Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desmethylclozapine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2
Formel vikt 312.1142
Procent renhet >95%