Läs mer
N-desmetyl Danofloxacin, TRC
Produktkod. 30005579
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005579 1 mg
30003318 5 mg
30007690 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30005579 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2915851MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108461-04-7
Molekylformel C18 H18 F N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 343.35
IUPAC-namn 1-cyklopropyl-7-[(1S,4S)-2,5-diazabicyklo[2.2.1]heptan-2-yl]-6-fluoro-4-oxoquinolin-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4C[C@@H]5C[C@H]4CN5)c(F)cc3C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desmethyldanofloxacin
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18FN3O3/c19-14-4-12-15(5-16(14)21-7-9-3-11(21)6-20-9)22(10-1-2-10)8-13(17(12)23)18(24)25/h4-5,8-11,20H,1-3,6-7H2,(H,24,25)/t9-,11-/m0/s1
Formel vikt 343.1332