Läs mer
N-Desmethyl Deferiprone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Deferiprone |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO2/c1-4-6(9)5(8)2-3-7-4/h2-3,9H,1H3,(H,7,8) |
| Formel vikt | 125.0477 |