Läs mer
N-Desmethyl Dextrorphan Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Dextrorphan Hydrobromide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO.BrH/c18-12-5-4-11-9-15-13-3-1-2-6-16(13,7-8-17-15)14(11)10-12;/h4-5,10,13,15,17-18H,1-3,6-9H2;1H/t13-,15+,16+;/m1./s1 |
| Formel vikt | 323.0885 |