missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Desmethyl Diltiazem-d4 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Diltiazem-d4 Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N2O4S.ClH/c1-14(24)27-19-20(15-8-10-16(26-3)11-9-15)28-18-7-5-4-6-17(18)23(21(19)25)13-12-22-2;/h4-11,19-20,22H,12-13H2,1-3H3;1H/t19-,20+;/m1./s1/i12D2,13D2; |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?