Läs mer
N-desmetyl diltiazem hydroklorid, TRC
Produktkod. 30134042
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134042 50 mg
17973715 5 mg
17933265 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134042 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29161050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130606-60-9
Molekylformel C21 H24 N2 O4 S . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 436.95
Synonym (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-5-[2-(methylamino)ethyl]-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, N-Desmethyl-diltiazem Hydrochloride
IUPAC-namn [(2S,3S)-2-(4-metoxifyrenyl)-5-[2-(metylamino)etyl]-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzotiazepin-3-yl] acetat; hydroklorid
LEDER Cl.CNCCN1C(=O)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](Sc2ccccc12)c3ccc(OC)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H24N2O4S.ClH/c1-14(24)27-19-20(15-8-10-16(26-3)11-9-15)28-18-7-5-4-6-17(18)23(21(19)25)13-12-22-2;/h4-11,19-20,22H,12-13H2,1-3H3;1H/t19-,20+;/m1./s1
Formel vikt 436.1224