Läs mer
N-Desmethyl Diphenhydramine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nordiphenhydramine Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-17-12-13-18-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15;/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 277.1233 |
| Procent renhet | >95% |