Läs mer
N-desmetyldoxycyklin, TRC
Produktkod. 30365358
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365358 50 mg
30364660 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30365358 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29242550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86271-83-2
Molekylformel C21H22N2O8
Molekylvikt (g/mol) 430.41
Synonym [4S-(4alpha,4aalpha,5alpha,5aalpha,6alpha,12aalpha)]-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-Octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-4-(methylamino)-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide
LEDER CN[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H]3[C@@H](C)c4cccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desmethyl Doxycycline
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H22N2O8/c1-6-7-4-3-5-8(24)10(7)15(25)11-9(6)16(26)13-14(23-2)17(27)12(20(22)30)19(29)21(13,31)18(11)28/h3-6,9,13-14,16,23-26,29,31H,1-2H3,(H2,22,30)/t6-,9+,13+,14-,16-,21-/m0/s1
Formel vikt 430.1376