missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Desmethyl Droloxifene (contains up to 5% Z isomer), TRC

Produktkod. 30359888
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359888 1 mg
30367601 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30359888 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2920251MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 83647-33-0
Molekylformel C25 H27 N O2
Molekylvikt (g/mol) 373.49
IUPAC-namn 3-[(Z)-2-[4-[2-(methylamino)ethoxy]phenyl]-1-phenylbut-1-enyl]phenol
LEDER CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2cccc(O)c2)\c3ccc(OCCNC)cc3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Desmethyl Droloxifene
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C25H27NO2/c1-3-24(19-12-14-23(15-13-19)28-17-16-26-2)25(20-8-5-4-6-9-20)21-10-7-11-22(27)18-21/h4-15,18,26-27H,3,16-17H2,1-2H3/b25-24-
Formel vikt 373.2042
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.