Läs mer
N-Desmethyl Galanthamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Galanthamine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO3/c1-19-12-3-2-10-9-17-7-6-16-5-4-11(18)8-13(16)20-15(12)14(10)16/h2-5,11,13,17-18H,6-9H2,1H3/t11-,13-,16-/m0/s1 |
| Formel vikt | 273.136 |
| Procent renhet | >95% |